Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
Catalog # A1691.1000
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Omschrijving:Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
Specifications
About this item
50X geconcentreerde oplossing van 20 M Tris, 1 M ijsazijn en 0,5 M EDTA.Na₂, pH 8,5±0,2.