Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
Catalogus # A3945.1000
Leverancier: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Omschrijving:Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
- Environmentally Preferable:
Specificaties
Over dit artikel
10X geconcenteerde oplossing van 0,89 M tris, 0,89 M boorzuur en 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3±0,2.
DNases, RNases, and proteases not detectable.