Fosfaatgebufferde zoutoplossing (Phosphate Buffered Saline, PBS), laag fosfaatgehalte
444057Y
:
- Verpakking:Zak-in-doos (Cubitainer)
- VPE:10 L
- Omschrijving:PBS buffer (phosphate buffered saline) met laag fosfaatgehalte
- Environmentally Preferable:
Geïrradieerde oplossing voor gebruik bij het wassen van cellen.
- KCl 0,2 g/L
- NaCl 7,01 g/L
- Na₂HPO₄, 12H₂0 1,28 g/L
- NaH₂PO₄, 2H₂O 0,44g/L