Testkit voor eiwit en vezelanalyse
Totaal voedingsvezelsgehalte, enzymatische/gravimetrische methode, Enzymatisch-gravimetrisch, 100, 100 Tests
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
Eenvoudige reagentiakits, gebruikt in voedingsmiddelenanalyse, die kleurchemie gebruiken om de eiwit- en voedingsvezelniveaus te bepalen. Voor deze kits moeten een fotometer of spectrofotometer worden gebruikt.
Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:100 Tests
- Omschrijving:Totaal voedingsvezelsgehalte, enzymatische/gravimetrische methode
- Testmethode:Enzymatisch-gravimetrisch
- Tests:100
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.