Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion oils
Immersion oils
Fles 100 ml, immmersie-olie, Bottle, 100 mL
Catalogus # 630-0279
Leverancier:   ZEISS
Immersion oils
Catalogus # 630-0279
Leverancier:  ZEISS
CAS-nummer:  
Immersion oils
Immersion oils
Fles 100 ml, immmersie-olie, Bottle, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
114,13 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
  • Bubble-free immersion oil
  • Suitable for oil immersion objectives from Carl Zeiss
Certificeringen: ISO 8036-1/2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    100 mL
  • Omschrijving:
    Fles 100 ml, immmersie-olie
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.