Laminine
Laminine, een belangrijke component van basale membranen, bezit talrijke biologische activiteiten, waaronder de bevordering van celadhesie, -migratie, -groei en -differentiatie, en tevens ook de uitgroei van neurieten. Het kan worden gebruikt als dunne coating op weefselcultuuroppervlakken of als oplosbaar additief aan voedingsbodems. De hoge concentratie (HC) van het laminine/entactinecomplex is een speciale formule die is ontwikkeld voor driedimensionale (3D) cultuur.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma.
- VPE:1 mg
- Bron:Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumour
- Cat. No.:734-1098
- Milieu certificering:ISO 14001 - Bedford
- Protein/peptide name:Laminin
- Formulering:1 mg/ml bevroren in 0,05 M Tris-HCl
- Species:Mouse
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Zuiverheid:De kwaliteit is gecontroleerd door SDS-PAGE, getest en negatief bevonden voor bacteriën, schimmels en mycoplasma
- Opslag condities:Stabiel gedurende minimaal drie maanden bij -70 °C. Niet opslaan in vorstvrije vriezer. Vermijd meermaals invriezen en ontdooien.
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.