Orders LinkContactUsLinkComponent
TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayer
Catalogus # CAMA022.6530
Leverancier:   CAMAG
TLC/HPTLC sprayers
Catalogus # CAMA022.6530
Leverancier:  CAMAG
TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayers
TLC/HPTLC sprayer
Price
1 040,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
  • Function is electro-pneumatic
  • Homogeneous distribution over the layer at a low reagent consumption
Levering: Complete sprayer consists of charger and a pump unit with two kinds of spray heads, type A for spray solutions of normal viscosity (organic solvents), and type B for liquids of higher viscosity.
Specificaties
  • Omschrijving:
    TLC/HPTLC sprayer
  • Seq:
    01
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sproeikoppen, type A en type B
    Sproeikoppen, type A en type B
    CAMA022.6535
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST - 207,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reagent bottle with cap, 100 ml
    Reagent bottle with cap, 100 ml
    CAMA022.6536
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST - 369,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sproeikoppen, type B
    Sproeikoppen, type B
    CAMA022.6538
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST - 247,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reagensfles van 50 ml met dop
    Reagensfles van 50 ml met dop
    552-0076
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST - 344,00 €