Orders LinkContactUsLinkComponent
UV multiple ray lamp
UV-lamp met meerdere stralen, drie hoogtestanden, 365/254 nm, koel wit/noordelijk licht, 230 V, MLR-58, Gebruik als tafelmodel, 365/254 nm, 8 W
Catalogus # UVPA95-0313-02
UV multiple ray lamp
Catalogus # UVPA95-0313-02
UV multiple ray lamp
UV multiple ray lamp
UV-lamp met meerdere stralen, drie hoogtestanden, 365/254 nm, koel wit/noordelijk licht, 230 V, MLR-58, Gebruik als tafelmodel, 365/254 nm, 8 W
Price
793,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Voor:
    Gebruik als tafelmodel
  • Omschrijving:
    UV-lamp met meerdere stralen, drie hoogtestanden, 365/254 nm, koel wit/noordelijk licht, 230 V
  • Model:
    MLR-58
  • Vermogen:
    8 W
  • Golflengte:
    365/254 nm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement tube for MRL-58, daylight (north sky), 8 W output
    Replacement tube for MRL-58, daylight (north sky), 8 W output
    UVPA34-0056-02
    MRL-58
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 48,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement UV tube for MRL-58, longwave, filtered BLB, 8 W output, 365 nm wavelength
    Replacement UV tube for MRL-58, longwave, filtered BLB, 8 W output, 365 nm wavelength
    UVPA34-0031-01
    MRL-58
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 48,50 €