Type K sondes
K-type thermokoppelsonde, 0…+900 °C, 3×155 mm
Catalogus # 620-0513
Leverancier: Hanna
Ga naar:
Product Details & Documents
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Meetbereik:0…+900 °C
- Omschrijving:K-type thermokoppelsonde
- Seq:01
- Ø×l:3×155 mm