Orders LinkContactUsLinkComponent
Zeefrek
Zeefrek
Zeefrek, voor max. 10 zeven tot 203 mm Ø, 50 mm hoogte
Catalogus # 510-1991
Leverancier:   Retsch GmbH
Zeefrek
Catalogus # 510-1991
Leverancier:  Retsch GmbH
Zeefrek
Zeefrek
Zeefrek, voor max. 10 zeven tot 203 mm Ø, 50 mm hoogte
Price
339,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Voor een maximum van 10 zeven met een diameter tot 203 mm.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Zeefrek, voor max. 10 zeven tot 203 mm Ø, 50 mm hoogte