Chemicaliënbestendige overalls, 4545
: 3M
Deze wegwerpoveralls zijn gemaakt van een gelamineerd microporeus materiaal bestaande uit polyethyleen en polyester. De kledingstukken bieden een uitstekende barrière tegen gevaarlijk stof (type 5) en bepaalde lichte vloeistofspatten (type 6). Gecertificeerd om ook te beschermen tegen radioactieve deeltjes en biologische agentia en de opbouw van statische lading te verminderen.
- Zacht, goed vallend materiaal
- Elastische taille en enkels voor bewegingsvrijheid en gebreide manchetten voor extra comfort
- Kap met drie panelen voor een betere pasvorm en compatibiliteit met andere PBM's
- Tweewegrits en afsluitbare stormflap voor betere bescherming
- Pluisarme eigenschappen
- Versterkte kruisje
Typische toepassingen zijn onder meer verfspuiten, industriële en chemische verwerking, asbestinspectie, het reinigen van gebouwen, het leggen van isolatie, het hanteren van pesticiden, poedercoaten en farmaceutische productie. Hoewel het ook superlaag pluisvrij is, is het geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder in veel cleanrooms.
Kleur: Wit
: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Cat. III
- Catalog No:
- MMMA45454XL
- MMMA45453XL
- MMMA4545M
- MMMA4545L
- MMMA4545S
- MMMA4545XL
- MMMA45452XL
- Model:
- 4545
- 4545
- 4545
- 4545
- 4545
- 4545
- 4545
- Antistatisch:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- Kledingstuk toepassing:
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
Frequently Bought Together