Slide box
Slide box, blauw, Kurk, 100, 208×60×175 mm
Catalogus # HEATHS15979A
Leverancier: HEATHROW
Ga naar:
Product Details & Documents
Slide box for non standard slides (76×51 mm).
Specificaties
- Aantal objectglaasjes:100
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Slide box
- Materiaal:Kurk
- b×d×h:208×60×175 mm