VWR®, witte films voor luminescentie en microscopie
Catalog # 391-1293
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Optische eigenschap:Light blocking
- Steriel:-
- Omschrijving:Witte vinylfolie
- Dikte:240,0 µm
- VPE:50
Specifications
About this item
Deze films zijn 240 µm dik wit vinyl met lijm, voor gebruik met witte microplaten. De lichtreflecterende eigenschappen van de film, wanneer gebruikt om heldere bodemplaten af te dichten, maximaliseren de gevoeligheid van bioluminescentie- en chemiluminescentietests in luminometers met bodemaflezing. Witte films zijn ook gebruikt als steunmatrix voor microscopie van uitgestanste monsters van filterplaten.
- Backing-splitsing op de lange dimensie steun in toepassing van de film platen
- Film kan worden toegepast op zowel boven-of onderkant
- Geen einde tabbladen
- Aanbevolen temperatuur van −40 tot +80 °C
Elke film L×D: 116×76 mm.