ContactUsLinkComponent
VWR®, fosfaatgebufferde zoutoplossing (PBS), fosfaatarm, 10x
VWR®, fosfaatgebufferde zoutoplossing (PBS), fosfaatarm, 10x
Catalogus # 437117K
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
VWR®, fosfaatgebufferde zoutoplossing (PBS), fosfaatarm, 10x
Catalogus # 437117K
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Zak-in-doos (Cubitainer)
  • VPE:
    10 L
  • Omschrijving:
    Phosphate buffered saline (PBS), low phosphate, 10X
  • Environmentally Preferable:
Specificaties
Over dit artikel
Bestraald concentraat van PBS, geschikt voor gebruik bij het wassen van cellen na verdunning.
  • KCl 2,0 g/L
  • NaCl 70,1 g/L
  • Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
  • NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
Add 1 ml of 10X PBS to 9 ml of water to give a 1X PBS solution.
pH (20 °C): 6,90 to 7,30