Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP-mix
dNTP-mix
dNTP-mix, 1.000 µl
Catalogus # 733-1271
Leverancier:   Quantabio
dNTP-mix
Catalogus # 733-1271
Leverancier:  Quantabio
CAS-nummer:  
dNTP-mix
dNTP-mix, 1.000 µl
CAS-nummer:  
Price
367,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 µl
Product Details & Documents
Het 10 mM dNTP-mengsel is een oplossing van bijzonder zuivere deoxyribonucleosidetrifosfaten die functioneel is gekwalificeerd voor realtime kwantitatieve PCR (qPCR). De mix is geschikt voor gebruik in conventionele eindpunt-PCR, realtime qPCR, 'first-strand' cDNA-synthese en andere toepassingen die dNTP als substraat vereisen. Het gebruik van voor qPCR gecertificeerde dNTP's is een eenvoudige maar belangrijke maatregel om te zorgen voor consistente assayprestaties.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1.000 µl
  • Omschrijving:
    dNTP-mix
Specificaties