Injectiespuiten voor kleine hoeveelheden, Injekt®-F Solo
720-2561
: B. Braun
- Capaciteit:1 ml
- Omschrijving:Zonder canule
- Environmentally Preferable:
- Schaalverdeling:0,01 ml
- VPE:100
PP/PE-injectiespuiten voor kleine hoeveelheden, 1 ml, groene zuiger, tweedelig, bijv. voor tuberculine, heparine en allergietesten. Vlekbestendig, zwarte schaalverdeling voor ideale afleesbaarheid. Latex- en PVC-vrij.
- Zeer transparante cilinder
- Met verplaatsingspunt – geen dode ruimte, geen verspilde medicatie
- Minimaal restvolume
- Stevige zuigeraanslag voor probleemloos vullen tot het maximale volume
- Centrale lueraansluiting
: Verdeeldoos met 100 eenheden.