Orders LinkContactUsLinkComponent
UV-lamp
UV-lamp
366 nm, 4 W
Catalogus # 1.13203.0001
Leverancier:   Merck
UV-lamp
Catalogus # 1.13203.0001
Leverancier:  Merck
UV-lamp
UV-lamp
366 nm, 4 W
Price
135,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze UV-lamp is ontworpen voor gebruik met Fluorocult®-kweekmedia.
Documents
Specificaties
  • Vermogen:
    4 W
  • Golflengte:
    366 nm