Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Product Details & Documents
De PhotoCheck testset is ontwikkeld voor het testen van de golflengtenauwkeurigheid van alle fotometers en spectrofotometers van Merck. De set kan worden gebruikt als secundaire standaard voor testinstrumenten volgens DIN/ISO 9000 en ISO 14000. De stabiele kleurenoplossingen kunnen worden gebruikt om de volgende spectrofotometerfilters en golflengte-instellingen te testen: 445 en 446 nm, 520 en 525 nm en 690 nm. De nauwkeurigheid van de golflengte-instellingen en de lineariteit van de extinctiemeting wordt gecontroleerd met vier oplossingen per golflengte. De traceerbaarheid van deze testoplossingen volgens internationale normen wordt gegarandeerd door deze te onderzoeken in een referentiefotometer die wordt gecontroleerd aan de hand van de primaire standaard (NIST standaard). Deze waarden worden correct gedocumenteerd en geleverd als onderdeel van de set.
Specificaties
Specificaties
- VPE:1 SET
- Omschrijving:Spectroquant® PhotoCheck
- Cat. No.:1.14693.0001
- M-Clarity quality level:MQ100