Veiligheidsvloermat CellMat™
Catalog # 720-2352
Supplier: CELLPATH
Specifications
- Kleur:grijs
- Omschrijving:Safety floor mat for histology lab, CellMat X
- l×b:1000x1000 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
Antistatische, oplosmiddelbestendige veiligheidsvloermat voorkomt uitglijden in histologielabs.
- Zeer handig en elastisch
- Vangt wasachtige gevaarlijke afzettingen op in de structuur van het open celtype, die gemakkelijk kan worden gestofzuigd
- Biedt zeer goede demping en vermindert vermoeidheid bij personeel dat langdurig moet staan
- Randen helpen de mat stevig aan de vloer te verankeren en voorkomen struikelen
- Hiermee kunnen stoffen gemakkelijk worden verwijderd
Kleur: Grijs
Afmeting: 1000×1000 mm