Inbedmatrix OCT - Cryo
720-2356
: CELLPATH
:
- Verpakking:Dispenser bottle
- VPE:125 mL
- Omschrijving:Cryotomy embedding matrix
Cryo-microtomie-inbeddingsmedium ‘OCT’ is ontworpen voor gebruik bij –20˚C tot –30˚C. Het medium bevriest snel met minimale schade door kristalvorming en is een ideaal ondersteuningsmedium voor het snijden van weefselsecties.
- Minimale microkristalvorming
- Kan gemakkelijk verwijderd worden van het objectglaasje voor kleuring
‘OCT’ is easily removed from the microscope slide prior to staining. The 125 ml bottle is a convenient size with a nozzle moulded into the cap.