Objectglasverzendcontainers SlideRite® I & II
Leverancier: CELLPATH
Certificaten
Over dit artikel
Diahouders ontworpen voor gebruik met één of twee dia's.
- Met schuif-/opklikdeksel
- Het glaasje blijft in de container terwijl men het uitstrijkje opbrengt
Geschikt voor het verzenden, opslaan of kleuren van dia's.
Frequently Bought Together