ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Infraroodthermometer
VWR® Traceable®, Infraroodthermometer
Catalog # 620-2100
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Traceable®, Infraroodthermometer
Catalog # 620-2100
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Meetbereik:
    −60…+500 °C
  • Resolutie:
    0,1 °C
  • Gewicht:
    170 g
  • b×d×h:
    178×38×76,2 mm
  • Juistheid:
    2,0% or ±2,0 °C
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
Deze infraroodthermometer meet direct de temperatuur van elk oppervlak. Het kan worden gebruikt voor voedingsmiddelen, farmaceutische producten, elektronica, veiligheidsinspecties en alle vloeistoffen of vaste stoffen. Het unieke ontwerp maakt 'point and shoot'-metingen met één hand mogelijk. Laserrichtstraal maakt nauwkeurig richten op het doeloppervlak mogelijk.
  • Gezichtsveld is 11:1
  • Achtergrondverlichting met één druk op de knop
  • Vaste emissiviteit van 0,95
  • Data 'HOLD'-functie, automatische maximale opname, schakelbare °C/°F-functie, indicator voor lage batterijspanning
  • Automatische uitfunctie (na 15 seconden) kan worden gedeactiveerd
Certifications: Voldoet aan ISO/IEC 17025.
Delivery: Geleverd met twee AAA-batterijen en Traceable® kalibratiecertificaat.