Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Digital snap-in thermometer
–50…+300 °C, ±1,0 (−20…+100) °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, Roestvrijstalen sonde (Lר: 70×3,5 mm), 189×12,7×38 mm
  620-2097
VWR® Traceable®, Digital snap-in thermometer
  620-2097
VWR® Traceable®, Digital snap-in thermometer
VWR® Traceable®, Digital snap-in thermometer
–50…+300 °C, ±1,0 (−20…+100) °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, Roestvrijstalen sonde (Lר: 70×3,5 mm), 189×12,7×38 mm
60,90 €
1 * 1 ST
Digitale thermometer met roestvrijstalen sonde, met handgreep en kabel van drie meter. Veelzijdige module voor paneelmontage die ook zelfstaand gebruikt kan worden.
  • 4-cijferig LCD-scherm: Makkelijk te lezen
  • Maximale/minimale temperatuurgeheugen
  • Metingen beschikbaar in °F of °C, worden elke seconde bijgewerkt
 : Supplied with a Traceable certificate, probe, cable and battery.
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
  • Meetbereik:
    –50…+300 °C
  • Resolutie:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • b×d×h:
    189×12,7×38 mm
  • Juistheid:
    ±1,0 (−20…+100) °C
  • Voeler:
    Roestvrijstalen sonde (Lר: 70×3,5 mm)