Orders LinkContactUsLinkComponent
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Leverancier:   DWK Life Sciences
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Leverancier:  DWK Life Sciences
Certificaten
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
Decappers, E-Z Decappers™, WHEATON®
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These decappers are used to remove aluminium seals from bottles and vials with crimp or serum finish.
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Autoclavable
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • WHEAW225350
    Decapsuleertang voor krimpdoppen van 8 mm
    Decapsuleertang voor krimpdoppen van 8 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 960,00 €
    960,00 €
    1 * 1 ST
       960,00 €
  • WHEAW225351
    Decapsuleertang voor krimpdoppen van 11 mm
    Decapsuleertang voor krimpdoppen van 11 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 752,00 €
    752,00 €
    1 * 1 ST
       752,00 €
  • WHEAW225352
    Decapsuleertang voor krimpdoppen van 13 mm
    Decapsuleertang voor krimpdoppen van 13 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 761,00 €
    761,00 €
    1 * 1 ST
       761,00 €
  • WHEAW225353
    Decapsuleertang voor krimpdoppen van 20 mm
    Decapsuleertang voor krimpdoppen van 20 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 683,00 €
    683,00 €
    1 * 1 ST
       683,00 €