Baskets for test tubes
Mand voor het wassen en bewaren van reageerbuisjes, aluminium, M, 256×152×152 mm
Catalogus # HEATHS20341B
Leverancier: HEATHROW
Ga naar:
Product Details & Documents
These test tube baskets are made of aluminium.
- Lightweight
- Autoclavable
- Sturdy
They are designed for rinsing, transporting and storing laboratory glassware.
Specificaties
- Omschrijving:Mand voor het wassen en bewaren van reageerbuisjes, aluminium, M
- b×d×h:256×152×152 mm