Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Waterdichte Thermometer
VWR® Traceable®, Waterdichte Thermometer
–50…+280 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, Roestvrijstalen sonde met penetratietip (Lר: 203×4,8 mm), 89×25,4×241 mm, 34 g
Catalogus # 620-2091
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Waterdichte Thermometer
Catalogus # 620-2091
Leverancier:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Waterdichte Thermometer
VWR® Traceable®, Waterdichte Thermometer
–50…+280 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, Roestvrijstalen sonde met penetratietip (Lר: 203×4,8 mm), 89×25,4×241 mm, 34 g
Price
58,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze steekthermometer kan de interne temperatuur van opgeslagen, bevroren of bereid voedsel meten. Voor gebruik in de bodem, het brouwen, de voedselverwerking, de koeling en farmaceutische toepassingen.
  • Dankzij de waterdichte constructie kan het worden gebruikt in laboratoria, fabrieken, wasruimtes en in het veld
  • Valbestendig gemaakt vanaf 1,5 meter hoogte
  • Meting (°C/°F) wordt elke seconde bijgewerkt
 : Kalibratie voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
 : Geleverd met sonde, zilveroxidebatterijen en Traceable® kalibratiecertificaat.
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
  • Meetbereik:
    –50…+280 °C
  • Resolutie:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • Gewicht:
    34 g
  • b×d×h:
    89×25,4×241 mm
  • Juistheid:
    ±1,0 °C
  • Voeler:
    Roestvrijstalen sonde met penetratietip (Lר: 203×4,8 mm)