VWR® Traceable®, Digital mini-thermometer
–50…+150 °C, ±1,0 (0…100); ±2,0 °C, 0,1 (–20…+200) °C, 76×13×51 mm, 28,3 g
Catalogus # 620-2055
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze kleine en krachtige thermometer weergeeft metingen in °F en °C. De sonde kan gebruikt worden om temperaturen in vloeistoffen, lucht/gassen of halfvaste stoffen te meten. Externe roestvrijstalen sonde (Lר: 178×3,5 mm) met een kabel van 45 cm
- De roestvrijstalen sonde is bestand tegen de meeste chemicaliën
- In de grootte van een visitekaartje om hem bij u te dragen: Past in een gereedschapskist, koffer of jaszak
- Bediening met drie knoppen: "HOLD"-functie, On/Off-knop en schakelaar tussen °C en °F
Levering: Supplied with a Traceable certificate and one year silver oxide battery.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
620-2055
360 graden afbeeldingen
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Product documentatie
Specificaties
- Meetbereik:–50…+150 °C
- Resolutie:0,1 (–20…+200) °C
- Gewicht:28,3 g
- b×d×h:76×13×51 mm
- Juistheid:±1,0 (0…100); ±2,0 °C