Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution
Natriumhydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution
Glass bottle, 100 mL
Catalogus # R007
Corrosief
Leverancier:   G-Biosciences
Natriumhydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution
Catalogus # R007
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution
Glass bottle, 100 mL
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
45,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokend Pt:109 °C (1013 hPa)
  • Dichtheid:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 mL