Orders LinkContactUsLinkComponent
Zoutzuur 3 mol/l (3 N)
Zoutzuur 3 mol/l (3 N)
Glass bottle, 1 L
Catalogus # REGEH23001
Irriterend
Leverancier:   REAGECON
Zoutzuur 3 mol/l (3 N)
Catalogus # REGEH23001
Leverancier:  REAGECON
CAS-nummer:  7647-01-0
Zoutzuur 3 mol/l (3 N)
Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  7647-01-0
Price
68,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS-nummer:7647-01-0
  • Formule:HCl
  • MDL-nummer:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46 g/mol
  • Dichtheid:1,06 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.