ContactUsLinkComponent
VWR®, Doos voor objectglaasjes
VWR®, Doos voor objectglaasjes
  631-9113
undefined
VWR®, Doos voor objectglaasjes
  631-9113
  • Aantal objectglaasjes:
    100
  • Kleur:
    grijs
  • Omschrijving:
    Doos voor objectglaasjes
  • b×d×h:
    208×175×34  mm
  • VPE:
    1
Deze robuuste tweedelige microscoopglaasjesdoos biedt plaats aan maximaal 100 objectglaasjes.
  • Elke groef is genummerd en komt overeen met het inventarisformulier aan de binnenkant van het deksel van de doos
  • Gegoten, robuuste doos: De objectglaasjes zitten stevig vast in de groeven
  • Stapelbaar voor opslag op lange termijn
Deze doos is gemaakt van duurzaam ABS, beveiligd met een roestbestendige vernikkelde sluiting met scharnierpen, voor opslag en transport.