Digital pocket timer/stopwatch
Timer en stopwatch/klok met LCD-scherm, magnetische achterkant, opklapbare standaard en veerklem, zwart, 71×25×61 mm
HEATHS24490D
: HEATHROW
Four independent timing channels with visual and audible alarms.
- Simply move the program switch to use as a stopwatch, a countdown timer (up to 100 hours), or a clock
- Timing capacity: 100 hours
- Resolution: ¹/₁₀₀ seconds
- Count direction: up/down
: Includes spring clip and magnetic back.
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Timer en stopwatch/klok met LCD-scherm, magnetische achterkant, opklapbare standaard en veerklem
- b×d×h:71×25×61 mm