Collageen IV
Product Details & Documents
Collageen IV is een algemeen voorkomende component van basaalmembranen, in de velvormige matrix die zich onder epitheliale en endotheliale cellen bevindt en die spiervet en zenuwcellen omhult. Het kan worden gebruikt als een dunne coating op weefselcultuuroppervlakken om de celhechting en -proliferatie te bevorderen en de effecten op het celgedrag te bestuderen.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- VPE:1 mg
- Bron:Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour
- Cat. No.:734-0099
- Protein/peptide name:Collagen IV
- Formulering:Ingevroren in 0,05 M HCl
- Species:Mouse
- Zuiverheid:De kwaliteit is gecontroleerd door SDS-PAGE, getest en negatief bevonden voor bacteriën, schimmels en mycoplasma. Bronmateriaal is getest op hepatitis B-antigeen en HIV-1-antilichamen
- Opslag condities:Stabiel gedurende minimaal drie maanden bij -70 °C.
Specificaties
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.