ContactUsLinkComponent
Cleanroom handschoenen, latex, steriel, BioClean Maxima™
Cleanroom handschoenen, latex, steriel, BioClean Maxima™
Leverancier:  Nitritex
Certificaten
undefined
Cleanroom handschoenen, latex, steriel, BioClean Maxima™
Leverancier:  Nitritex
Certificaten
Specificaties
  • Catalog No:
  • 112-3847
  • 112-3845
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Voor eenmalig gebruik
  • Voor eenmalig gebruik
  • Gepoederd/poedervrij:
  • poedervrij
  • poedervrij
  • Cleanroomklasse:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Manchetstijl:
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Boorddikte:
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • Vingerdikte:
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • Handpalmdikte:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • EN-norm:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
Specificaties
Frequently Bought Together