pH-indicatorpapier, rollen, Whatman™
Universele indicator, rol, 1,0 - 11,0
Catalogus # WHAT10362030
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
pH-indicatorpapier, rollen, Whatman™
Catalogus # WHAT10362030
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ga naar:
Product Details & Documents
Universeel indicatorpapier die geïmpregneerd zijn met een mengsel van verschillende indicatoren. Bij contact met de monsteroplossing krijgen ze een bepaalde kleur. Door een controle met de meegeleverde kleurvergelijkingstabel kan de pH bepaald worden.
- Onmiddellijke pH-waarden
- Nauwkeurig voor een breed gamma van routine pH-testen
- Handig en draagbaar voor gebruik in het veld
Specificaties
- pH-bereik:1,0 - 11,0
- Omschrijving:Universele indicator, rol
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.