Teststrips, ascorbinezuurtest, Reflectoquant®, Supelco®
Ascorbinezuurtest, 25 - 450 mg/l C₆H₈O₆, Phosphormolybdenum blue, 50 Tests
Leverancier: Merck
Teststrips, ascorbinezuurtest, Reflectoquant®, Supelco®
Catalogus # 1.16981.0001
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Test strips for the reflectometers RQflex® 10, RQflex® 10 plus and RQflex® 20.
- Testkits voor betrouwbare, gedocumenteerde kwantitatieve resultaten
- Barcodekalibratie
- Lage analysekosten
- Teststrips met zeer geringe hoeveelheden chemicaliën - eenvoudig weg te werpen
Specificaties
Specificaties
- Chemische methode:Phosphormolybdenum blue
- VPE:50 Tests
- Omschrijving:Ascorbinezuurtest
- Meetbereik:25 - 450 mg/l C₆H₈O₆
- Cat. No.:1.16981.0001
- M-Clarity quality level:MQ100
Specificaties
Complementary Products
Productinformatie
- Catalogus #OmschrijvingModelBeschikbaarheidPrice
- 1.17246.0001Reflectometer for test strips onlyRQflex 20Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 1 420,00 €