Orders LinkContactUsLinkComponent
Standaarden, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Leverancier:   Merck
Standaarden, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Leverancier:  Merck
Certificaten
Standaarden, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
8 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Spectroquant® CombiCheck-oplossingen zijn gebruiksklare multiparameterstandaarden voor een reeks toepassingen met het Spectroquant®-testsysteem. Elke verpakking bevat een standaardoplossing en een piekoplossing. Beide oplossingen kunnen worden gebruikt voor kwaliteitscontrole, aangezien zij niet verdund zijn.
De standaardoplossing kan worden gebruikt ter bevestiging van de nauwkeurigheid van de resultaten van het Spectroquant® systeem als geheel (fotometer, reagentia, analytische procedure, implementatie). De plaatselijk geïntensiveerde oplossing kan worden gebruikt om te testen op monsterspecifieke effecten door de terugwinning te meten, en bevestigt de geschiktheid van de monstervoorbereidingstechniek.
Het maximale aantal bepalingen bij gebruik van de standaardoplossing is afhankelijk van het toegepaste testsysteem.
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • 1.14676.0001
  • 1.14675.0001
  • 1.14695.0001
  • 1.14696.0001
  • 1.14689.0001
  • 1.14738.0001
  • 1.18700.0001
  • 1.18701.0001
  • Model:
  • Spectroquant® CombiCheck 10
  • Spectroquant® CombiCheck 20
  • Spectroquant® CombiCheck 50
  • Spectroquant® CombiCheck 60
  • Spectroquant® CombiCheck 70
  • Spectroquant® CombiCheck 80
  • Spectroquant® CombiCheck 90
  • Spectroquant® CombiCheck 100
  • Aluminium:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • R1: 0,40 ±0,05 mg/L Al
  • Ammonium:
  • 4,00 ±0,30 mg/L NH₄-N
  • 12,0 ±1,0 mg/L NH₄-N
  • 1,00 ±0,10 mg/L NH₄-N
  • -
  • 50,0 ±5,0 mg/L NH4-N
  • -
  • Cadmium:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • R1: 0,250 ±0,03 mg/L Cd
  • -
  • Chloride:
  • -
  • 60 ±10 mg/L Cl
  • -
  • -
  • -
  • -
  • COD:
  • 80 ±12 mg/L COD
  • 750 ±75 mg/L COD
  • 20,0 ±4,0 mg/L COD
  • 250 ±25 mg/L COD
  • 5000 ±400 mg/L COD
  • 1500 ±150 mg/L COD
  • Koper:
  • R1: 2,00 ±0,20 mg/L Cu
  • -
  • IJzer:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • R1: 1,00 ±0,15 mg/L Fe
  • -
  • Lood:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • R1: 2,00 ±0,20 mg/L Pb
  • Mangaan:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • R1: 1,00 ±0,15 mg/L Mn
  • -
  • Nikkel:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • R1: 2,00 ±0,20 mg/L Ni
  • Nitraat:
  • 2,5 ±0,25 mg/L NO₃-N
  • 9,0 ±0,9 mg/L NO₃-N
  • -
  • -
  • -
  • 25,0 ±2,5 mg/L NO₃
  • Fosfaat:
  • 0,80 ±0,08 mg/L PO₄-P
  • 8,0 ±0,7 mg/L PO₄-P
  • -
  • -
  • -
  • 15,0 ±1,0 mg/L PO₄-P
  • Sulfaat:
  • 100 ±15 mg/L SO₄
  • 500 ±75 mg/L SO₄
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Zink:
  • -
  • R1: 0,75 ±0,15 mg/L Zn
  • M-Clarity quality level:
  • MQ100
  • MQ100
  • MQ100
  • MQ100
  • MQ100
  • MQ100
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Meetbereik
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 1.14676.0001
    Spectroquant® CombiCheck 10
    Spectroquant® CombiCheck 10
    4,00 ±0,30 mg/l NH₄-N, 25 ±6 mg/l Cl,80 ±12 mg/l COD, 2,5 ±0,25 mg/l NO₃-N, 0,80 ±0,08 mg/l PO₄-P,100 ±15 mg/l SO₄,-
    1 SET
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 132,00 €
    132,00 €
    1 * 1 SET
       132,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.14676.0001
    Model
    Spectroquant® CombiCheck 10
    Aluminium
    -
    Ammonium
    4,00 ±0,30 mg/L NH₄-N
    Cadmium
    -
    Chloride
    -
    COD
    80 ±12 mg/L COD
    Koper
    IJzer
    -
    Lood
    -
    Mangaan
    -
    Nikkel
    -
    Nitraat
    2,5 ±0,25 mg/L NO₃-N
    Fosfaat
    0,80 ±0,08 mg/L PO₄-P
    Sulfaat
    100 ±15 mg/L SO₄
    Zink
    M-Clarity quality level
    MQ100
  • 1.14675.0001
    Spectroquant® CombiCheck 20
    Spectroquant® CombiCheck 20
    12,0 ±1,0 mg/l NH₄-N, 60 ±10 mg/l Cl,750 ±75 mg/l COD, 9,0 ±0,9 mg/l NO₃-N, 8,0 ±0,7 mg/l PO₄-P,500 ±75 mg/l SO₄,-
    1 SET
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 132,00 €
    132,00 €
    1 * 1 SET
       132,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.14675.0001
    Model
    Spectroquant® CombiCheck 20
    Aluminium
    -
    Ammonium
    12,0 ±1,0 mg/L NH₄-N
    Cadmium
    -
    Chloride
    60 ±10 mg/L Cl
    COD
    750 ±75 mg/L COD
    Koper
    IJzer
    -
    Lood
    -
    Mangaan
    -
    Nikkel
    -
    Nitraat
    9,0 ±0,9 mg/L NO₃-N
    Fosfaat
    8,0 ±0,7 mg/L PO₄-P
    Sulfaat
    500 ±75 mg/L SO₄
    Zink
    M-Clarity quality level
    MQ100
  • 1.14695.0001
    Spectroquant® CombiCheck 50
    Spectroquant® CombiCheck 50
    1,00 ±0,10 mg/l NH₄-N, 20,0 ±4,0 mg/l COD, 5,0 ±0,70 mg/l N
    1 SET
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 146,00 €
    146,00 €
    1 * 1 SET
       146,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.14695.0001
    Model
    Spectroquant® CombiCheck 50
    Aluminium
    -
    Ammonium
    1,00 ±0,10 mg/L NH₄-N
    Cadmium
    -
    Chloride
    -
    COD
    20,0 ±4,0 mg/L COD
    Koper
    IJzer
    -
    Lood
    -
    Mangaan
    -
    Nikkel
    -
    Nitraat
    -
    Fosfaat
    -
    Sulfaat
    -
    Zink
    M-Clarity quality level
    MQ100
  • 1.14696.0001
    Spectroquant® CombiCheck 60
    Spectroquant® CombiCheck 60
    125 ±13 mg/L Cl, 250 ±25 mg/L COD
    1 SET
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 164,00 €
    164,00 €
    1 * 1 SET
       164,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.14696.0001
    Model
    Spectroquant® CombiCheck 60
    Aluminium
    -
    Ammonium
    -
    Cadmium
    -
    Chloride
    -
    COD
    250 ±25 mg/L COD
    Koper
    IJzer
    -
    Lood
    -
    Mangaan
    -
    Nikkel
    -
    Nitraat
    -
    Fosfaat
    -
    Sulfaat
    -
    Zink
    M-Clarity quality level
    MQ100
  • 1.14689.0001
    Spectroquant® CombiCheck 70
    Spectroquant® CombiCheck 70
    50,0 ±5,0 mg/l NH₄-N, 5000 ±400 mg/l COD, -,50 ±7 mg/l N
    1 SET
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 147,00 €
    147,00 €
    1 * 1 SET
       147,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.14689.0001
    Model
    Spectroquant® CombiCheck 70
    Aluminium
    -
    Ammonium
    50,0 ±5,0 mg/L NH4-N
    Cadmium
    -
    Chloride
    -
    COD
    5000 ±400 mg/L COD
    Koper
    IJzer
    -
    Lood
    -
    Mangaan
    -
    Nikkel
    -
    Nitraat
    -
    Fosfaat
    -
    Sulfaat
    -
    Zink
    M-Clarity quality level
    MQ100
  • 1.14738.0001
    Spectroquant® CombiCheck 80
    Spectroquant® CombiCheck 80
    1500 ±150 mg/l COD, 25,0 ±2,5 mg/l NO₃, 15,0 ±1,0 mg/l PO₄-P
    1 SET
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 135,00 €
    135,00 €
    1 * 1 SET
       135,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.14738.0001
    Model
    Spectroquant® CombiCheck 80
    Aluminium
    -
    Ammonium
    -
    Cadmium
    -
    Chloride
    -
    COD
    1500 ±150 mg/L COD
    Koper
    IJzer
    -
    Lood
    -
    Mangaan
    -
    Nikkel
    -
    Nitraat
    25,0 ±2,5 mg/L NO₃
    Fosfaat
    15,0 ±1,0 mg/L PO₄-P
    Sulfaat
    -
    Zink
    M-Clarity quality level
    MQ100
  • 1.18700.0001
    Spectroquant® CombiCheck 90
    Spectroquant® CombiCheck 90
    0,250 ±0,03 mg/l Cd; 2,00 ±0,20 mg/l Cu; 1,00 ±0,15 mg/l Fe; 1,00 ±0,15 mg/l Mn
    1 SET
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 125,00 €
    125,00 €
    1 * 1 SET
       125,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.18700.0001
    Model
    Spectroquant® CombiCheck 90
    Aluminium
    -
    Ammonium
    Cadmium
    R1: 0,250 ±0,03 mg/L Cd
    Chloride
    COD
    Koper
    R1: 2,00 ±0,20 mg/L Cu
    IJzer
    R1: 1,00 ±0,15 mg/L Fe
    Lood
    -
    Mangaan
    R1: 1,00 ±0,15 mg/L Mn
    Nikkel
    -
    Nitraat
    Fosfaat
    Sulfaat
    Zink
    -
    M-Clarity quality level
  • 1.18701.0001
    Spectroquant® CombiCheck 100
    Spectroquant® CombiCheck 100
    0,40 ±0,05 mg/l Al; 2,00 ±0,20 mg/l Pb; 2,00 ±0,20 mg/l Ni; 0,75 ±0,15 mg/l Zn
    1 SET
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 138,00 €
    138,00 €
    1 * 1 SET
       138,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.18701.0001
    Model
    Spectroquant® CombiCheck 100
    Aluminium
    R1: 0,40 ±0,05 mg/L Al
    Ammonium
    Cadmium
    -
    Chloride
    COD
    Koper
    -
    IJzer
    -
    Lood
    R1: 2,00 ±0,20 mg/L Pb
    Mangaan
    -
    Nikkel
    R1: 2,00 ±0,20 mg/L Ni
    Nitraat
    Fosfaat
    Sulfaat
    Zink
    R1: 0,75 ±0,15 mg/L Zn
    M-Clarity quality level