Teststrips, formaldehydetest, MQuant™, Supelco®
Product Details & Documents
MQuant™ (MQ) teststrips kunnen worden beschouwd als een mobiel laboratorium op een kunststof strip van een paar vierkante millimeters. Als screening-methode bieden ze de gebruiker een snel overzicht van de situatie. Waardoor de juiste keuze kan worden gemaakt met betrekking tot welke verdere analyse (indien noodzakelijk) moet worden uitgevoerd, wat mogelijk een aanzienlijke besparing in tijd en analytische resources oplevert. De strip is een biologisch afbreekbare polyesterfolie, en het lage reagensgehalte in de reactiezones zorgt voor een probleemloze afvoer en verwerking van afval.
- Eenvoudig te hanteren: gewoon onderdompelen, wachten en visueel meten aan de hand van de kleurenschaal
- Veilig: geen extra reagentia vereist
- Onmiddellijke resultaten binnen 2 minuten maken snelle beslissingen mogelijk
- Draagbaar: kan in het laboratorium of daarbuiten worden gebruikt
Documents
Specificaties
Specificaties
- Chemische methode:Triazole
- VPE:100 Tests
- Omschrijving:Formaldehydetest
- Type:MQ
- Meetbereik:10-20-40-60-100 mg/l HCHO
- Cat. No.:1.10036.0001
- M-Clarity quality level:MQ100