Visuele kleurenkits, fosfaattest in zoet- en zeewater, MColortest™, Supelco®
1.14661.0001
: Merck
:
- Chemische methode:Phosphormolybdenum blue
- VPE:100 Tests
- Omschrijving:Fosfaattest in zoet- en zeewater (blisterverpakking)
- Environmentally Preferable:
- M-Clarity quality level:MQ100
- Type:MTC
- Meetbereik:0,25-0,5-0,75-1,0-1,5-2-3 mg/l PO₄
Snelle tests, visuele kleurvergelijking.
- Resultaten binnen ongeveer 3 minuten
- Gebruiksvriendelijk
- Toepassingsgerichte meetbereiken
- Draagbaar
- Er is een reeks voordelige navulverpakkingen (RP) verkrijgbaar
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Dit assortiment bestaat uit zowel titrimetrische als colorimetrische tests voor gemiddelde concentraties. Met de uitgebreide reeks beschikbare testparameters zijn deze snelle tests de voorkeursmethode voor aquaria, viskwekerijen, aquatische ecologie, milieu, en koel- en boilerwateranalyse.
: Elke testkit bevat alle benodigde reagentia, reactiecuvetten, een kleurvergelijkingskaart en uitgebreide gebruiksinstructies.