Visuele kleurenkits, nitraattest, MColortest™, Supelco®
Catalogus # 1.11170.0001
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Chemische methode:Sulphanilic acid/ gentisine acid
- VPE:200 Tests
- Omschrijving:Nitraattest
- Environmentally Preferable:
- M-Clarity quality level:MQ100
- Type:MTC
- Meetbereik:10-25-50-75-100-125-150 mg/l NO₃
Specificaties
Over dit artikel
Snelle tests, visuele kleurvergelijking.
- Resultaten binnen ongeveer 7 minuten
- Gebruiksvriendelijk
- Toepassingsgerichte meetbereiken
- Draagbaar
- Er is een reeks voordelige navulverpakkingen verkrijgbaar
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Dit assortiment bestaat uit zowel titrimetrische als colorimetrische tests voor gemiddelde concentraties. Met de uitgebreide reeks beschikbare testparameters zijn deze snelle tests de voorkeursmethode voor aquaria, viskwekerijen, aquatische ecologie, milieu, en koel- en boilerwateranalyse.
Levering: elke testkit bevat alle benodigde reagentia, reactiecuvetten, een kleurvergelijkingskaart of vergelijkingswiel en uitgebreide gebruiksinstructies.