Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide in aqueous solution
Plastic container, 20 L
Catalogus # VWRS6091.9020
Leverancier:   VWR Collection
Natriumhydroxide in aqueous solution
Catalogus # VWRS6091.9020
Leverancier:  VWR Collection
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide in aqueous solution
Plastic container, 20 L
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Dichtheid:1,003 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic container
  • VPE:
    20 L
Specificaties