Kaliumpermanganaat 0.0002 mol/l (0.001 N) in aqueous solution
Leverancier: Bernd Kraft
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:7722-64-7
:
Formule:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364
:158.03 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
:GHS09
Frequently Bought Together