Orders LinkContactUsLinkComponent
2,3-Dibromothiophene
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # MOLE34038529-5G
Marketsource
Leverancier:   Molekula
2,3-Dibromothiophene
Catalogus # MOLE34038529-5G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  3140-93-0
2,3-Dibromothiophene
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  3140-93-0
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:3140-93-0
  • Formule:C₄H₂Br₂S
  • MDL-nummer:MFCD00005418
  • Molecular Weight:241.93 g/mol
  • Kokend Pt:130 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–17,5 °C
  • Dichtheid:2,2 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:221-542-6
  • UN:1993
  • ADR:3,III
  •  :Density: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Specificaties