Orders LinkContactUsLinkComponent
2,3,5-Collidine
2,3,5-Collidine
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLE15131983-25G
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Molekula
2,3,5-Collidine
Catalogus # MOLE15131983-25G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  695-98-7
2,3,5-Collidine
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  695-98-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  2,3,5-Trimethylpyridine
  • CAS-nummer:695-98-7
  • Formule:C₈H₁₁N
  • MDL-nummer:MFCD00126840
  • Molecular Weight:121.18 g/mol
  • Kokend Pt:182 °C (1013 hPa)
  • Dichtheid:0,9508 g/cm³ (0 °C)
  • EINECS:211-786-1
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties