Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyridine ≥99%, TECHNICAL
Glass bottle, 1 L
Catalogus # 27194.295
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   VWR Chemicals
Pyridine ≥99%, TECHNICAL
Catalogus # 27194.295
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  110-86-1
Pyridine ≥99%, TECHNICAL
Pyridine ≥99%, TECHNICAL
Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  110-86-1
Price
103,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Azabenzene, Azine
  • CAS-nummer:110-86-1
  • Formule:C₅H₅N
  • MDL-nummer:MFCD00011732
  • Molecular Weight:79.1 g/mol
  • Merck index:13,08060
  • Kokend Pt:115 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–44 °C
  • Dichtheid:0,983 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:17 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-809-9
  • UN:1282
  • ADR:3,II
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 99 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
Specificaties