Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuum stopcocks, BOLA
Vacuum stopcocks, BOLA
2,0 mm, 8 mm, Cone NS 19/26
Catalogus # BOHLB293-02
Leverancier:   Bohlender
Vacuum stopcocks, BOLA
Catalogus # BOHLB293-02
Leverancier:  Bohlender
Vacuum stopcocks, BOLA
Vacuum stopcocks, BOLA
2,0 mm, 8 mm, Cone NS 19/26
Price
499,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of PTFE.
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance: from 0 to +110 °C
Vacuum stopcock with ground joint cone, bore and connections for tubing. Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint.
Specificaties
  • Voor:
    Cone NS 19/26
  • Boring Ø:
    2,0 mm
  • Voor slang uitw. Ø:
    8 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.