2-Bromopyridine
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLE28504127-100G
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:109-04-6
- Formule:C₅H₄BrN
- MDL-nummer:MFCD00006219
- Molecular Weight:158 g/mol
- Kokend Pt:192 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–40,1 °C
- Dichtheid:1,62 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-641-6
- UN:2810
- ADR:6.1,II
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g