Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermometer for distillation processes, BOLA
Thermometer for distillation processes, BOLA
Distillatiethermometer, gemaakt van glas met PTFE-huls, voor reactievaten van 500 - 6000 ml, 0...+250 °C, ±1 °C, 300 mm, 50 mm, 7,5 mm
  BOHLB290-03
 :   Bohlender
Thermometer for distillation processes, BOLA
  BOHLB290-03
 :  Bohlender
Thermometer for distillation processes, BOLA
Thermometer for distillation processes, BOLA
Distillatiethermometer, gemaakt van glas met PTFE-huls, voor reactievaten van 500 - 6000 ml, 0...+250 °C, ±1 °C, 300 mm, 50 mm, 7,5 mm
297,00 €
1 * 1 ST
Distillation thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
  • Ø:
    7,5 mm
  • Onderdompeldiepte:
    50 mm
  • Omschrijving:
    Distillatiethermometer, gemaakt van glas met PTFE-huls, voor reactievaten van 500 - 6000 ml
  • Lengte:
    300 mm
  • Juistheid:
    ±1 °C
  • Meetbereik:
    0...+250 °C
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • BOHLB286-03
    Houder (PTFE) voor thermometers met Ø 7 - 8 mm, met geïntegreerde moer voor eenvoudig vergrendelen/ontgrendelen van de slijping (NS 29/32)
    1 * 1 ST - 131,00 €