Industriële handschoenen, Polytril™
Gebreide witte handschoen uit polyamide met grijze oliebestendige nitril coating op de palm en de vingertoppen en elastische gebreide manchet.
- Tight knit gives the glove perfect support, limits the penetration of dirt and offers a good touch
- The ventilated back improves the glove's breathability
- Knitted and elasticated wrist gives the glove good support
- Nitrile coating at the palm and fingertips provides outstanding abrasion resistance and impermeability to oils
Suitable for handling of fine objects in a greasy, damp or soiled atmosphere and mechanical handling in the automotive industry.
: EN 388:2016 (4121X); Cat. II.
- Catalog No:
- 112-1518
- 112-1517
- 112-1523
- 112-1519
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Polyamide
- Polyamide
- Polyamide
- Polyamide
- Afwerking:
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Steken per inch (Gauge):
- 13
- 13
- 13
- 13
- Manchetstijl:
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- EN-norm:
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
Frequently Bought Together