Petrischaal, Analyslide®
Catalog # 516-8020
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
- Steriliteit:Niet steriel
- Uitvoering:Analyslide®
- VPE:100
Specifications
About this item
De Analyslide®-petrischaal heeft een rechthoekige basis en een ronde kamer die geschikt is voor een membraanfilter van 47 mm. Het monster is tijdens het microscopisch onderzoek beschermd, en membraanfilters kunnen worden opgeslagen en beschermd voor latere referentie.
- Rechthoekige basis past op de meeste objecttafels
- Binnenring voor een goede sluiting
- Transparant deksel vormt geen beletsel voor het bekijken van het monster
- Matglazen oppervlak aan de voet voor identificatie van het monster met markeerstift
- Handige doos voor eenvoudig verzamelen en opslaan van monsters
Base and lid are constructed from PS.