Orders LinkContactUsLinkComponent
Infraroodprinter
Infraroodprinter
Infrared printer Ir®DA with thermal paper and four batteries, 147×77×47 mm, 430 g
Catalogus # 620-1903
Leverancier:   TESTO
Infraroodprinter
Catalogus # 620-1903
Leverancier:  TESTO
Infraroodprinter
Infraroodprinter
Infrared printer Ir®DA with thermal paper and four batteries, 147×77×47 mm, 430 g
Price
261,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The universal IR printer completes data transfers in two seconds. This printer allows users to evaluate restoration measures of air moisture, material equilibrium moisture, and pressure dew point quickly and without error.
  • Hands-free operation
  • Wireless infrared interface for fast data transfer
  • Provides fast, easy to read printouts of measurements
  • Energy saving through auto-off feature
  • Instrument memory for up to 10000 readings
Levering: Printer supplied wih a wireless infrared interface, one roll of thermal paper, and four AA batteries.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Infrared printer Ir®DA with thermal paper and four batteries, 147×77×47 mm, 430 g
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Enhanced thermal paper
    Enhanced thermal paper
    TEST0554.0568
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST - 29,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Internationale netvoeding, 2000 mA, voor printer
    Internationale netvoeding, 2000 mA, voor printer
    620-1593
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 53,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.